Learn More
Fisherbrand™ Micro-Vial avec anneau à clipser 11 mm en plastique, micro insert en verre
Code produit. p-7113836 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Ambré
transparent
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11525924
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Recommandé pour les applications de HPLC uniquement.
  • Système flacon / bouchon recommandé pour les applications de HPLC uniquement
  • Flacons universellement utilisables avec presque tous les échantillonneurs automatiques, même ceux dotés d’une manipulation robotisée
  • Les flacons peuvent également être sertis avec un joint à sertir 11 mm standard en aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description TopSert
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau TPX
Volume (métrique) 0,35 ml
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Type de goulot À clipser / à sertir
Type d’emballage Boîte en polypropylène
Modèle Insert intégré conique
Volume (métrique) résiduel < 4 μl
Volume (métrique) de travail 0,2 ml
Type de base Fond plat
Hauteur (métrique) 32 mm
Quantité 100
Taille du bouchon ND11
Marking Spot Non