Learn More
Thermo Scientific™ Flacons d’échantillonnage automatique à sertir / à clipser en plastique 11 mm
Code produit. 12453728
Click to view available options
Volume (métrique):
600 μl
800 μl
825 μl
1000 μl
Taille du bouchon:
11 mm
Type de base:
Base conique
Fond plat
Récupération élevée
Matériau:
Polypropylène
TPX
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Code produit. 12453728
Marque: Thermo Scientific™ C401124
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Faites votre choix parmi ces flacons en polypropylène chimiquement inertes 11 mm qui sont adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
Choisissez parmi ces flacons en polypropylène chimiquement inertes, fabriqués à partir de polypropylène de haute qualité testé par GC, qui conviennent à la plupart des applications de chromatographie. Les flacons à sertir / à clipser en plastique 11 mm Thermo Scientific™ offrent une alternative économique au verre pour certaines applications. Le polypropylène est chimiquement inerte et adapté à la plupart des applications de chromatographie. Il peut être utilisé lorsque les niveaux d’ions inorganiques doivent être maintenus à un minimum absolu. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • En PP
  • Les cônes formés de précision sont conçus pour faciliter la récupération des échantillons
  • Flacons de 12 × 32 mm
  • Compatible avec les bouchons en aluminium ou à clipser Snap-It™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon en TPX à récupération élevée de 1 ml
Diamètre (métrique) de l’ouverture 11 mm
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau TPX
Volume (métrique) 1000 μl
Type d’insert Insert intégré
Volume (métrique) résiduel < 8 μl
Type de base Récupération élevée
Volume (métrique) total 1 ml
Type de bouchon À clipser
Hauteur (métrique) 32 mm
Quantité 100
Type Flacon à clipser Snap-It de 11 mm
Taille du bouchon 11 mm
Marking Spot Non
Volume (Metric) Usable 750 μl
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.