Learn More
Thermo Scientific™ Flacons d’échantillonnage automatique à sertir / à clipser en plastique 11 mm
Code produit. 10407234
Click to view available options
Volume (métrique):
600 μl
800 μl
825 μl
1000 μl
Taille du bouchon:
11 mm
Type de base:
Base conique
Fond plat
Récupération élevée
Matériau:
Polypropylène
TPX
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Code produit. 10407234
Marque: Thermo Scientific™ C401115
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Faites votre choix parmi ces flacons en polypropylène chimiquement inertes 11 mm qui sont adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
Choisissez parmi ces flacons en polypropylène chimiquement inertes, fabriqués à partir de polypropylène de haute qualité testé par GC, qui conviennent à la plupart des applications de chromatographie. Les flacons à sertir / à clipser en plastique 11 mm Thermo Scientific™ offrent une alternative économique au verre pour certaines applications. Le polypropylène est chimiquement inerte et adapté à la plupart des applications de chromatographie. Il peut être utilisé lorsque les niveaux d’ions inorganiques doivent être maintenus à un minimum absolu. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • En PP
  • Les cônes formés de précision sont conçus pour faciliter la récupération des échantillons
  • Flacons de 12 × 32 mm
  • Compatible avec les bouchons en aluminium ou à clipser Snap-It™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon MaxVial en polypropylène vierge de 850 µl AP-2000
Diamètre (métrique) de l’ouverture 11 mm
Diamètre (métrique) interne 12 mm
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) 825 μl
Type d’insert Insert intégré
Volume (métrique) résiduel < 8 μl
Volume (métrique) de travail 850 μl
Type de base Récupération élevée
Volume (métrique) total 825 μl
Type de bouchon À clipser
Hauteur (métrique) 32 mm
Quantité 1000
Type Flacon à clipser Snap-It de 11 mm
Taille du bouchon 11 mm
Marking Spot Non
Volume (Metric) Usable 650 μl
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.