Learn More
Fisherbrand™ Joint torique à clipser en PE de 11 mm, jaune, trou central, septum assemblé
Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
187.00€ - 502.86€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Quantité | 100 |
Type | Anneau à clipser |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11804930
|
Fisherbrand™
11 15 1886 |
Rouge, Blanc, Jaune | Silicone / PTFE | 1,3 mm |
254.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11884910
|
Fisherbrand™
11 15 1556 |
Transparent, Jaune, Yellow | Caoutchouc naturel / TEF | 1 mm | N/A | ||||||
11804920
|
Fisherbrand™
11 15 1793 |
Bleu, Blanc, Jaune | Silicone / PTFE | 1 mm | N/A | ||||||
11894910
|
Fisherbrand™
11 15 1677 |
Rouge, Blanc | Silicone / PTFE | 1 mm |
348.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 24-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La nouvelle conception des languettes de verrouillage facilite l’application et le retrait des bouchons
- L’ouverture large facilite la pénétration de l’aiguille sur l’ensemble de l’ouverture du flacon
- Surface externe texturée pour faciliter la préhension et améliorer la détection par les échantillonneurs automatiques avec capteurs de flacons optiques
- Entièrement compatibles avec tous les flacons à clipser
- Aucun outil de sertissage ou de débouchage n’est nécessaire
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
11 mm | |
Polyéthylène | |
100 | |
Anneau à clipser |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Joint torique à clipser en PE de 11 mm, jaune, trou central, septum assemblé