Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec anneau à clipser 11 mm en PE et bouchon transparent à trou central
Code produit. 16378367 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu, Blanc, Transparent
Rouge, blanc, Transparent
Rouge-orange, Transparent, Transparent
Transparent, Rouge-orange
Transparente
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
Caoutchouc rouge/PTFE ;
PTFE vierge
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
0,2 mm
1 mm
1,3 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 16378367
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
  • La nouvelle conception des languettes de verrouillage facilite l’application et le retrait des bouchons
  • L’ouverture large facilite la pénétration de l’aiguille sur l’ensemble de l’ouverture du flacon
  • Surface externe texturée pour faciliter la préhension et améliorer la détection par les échantillonneurs automatiques avec capteurs de flacons optiques
  • Entièrement compatibles avec tous les flacons à clipser
  • Aucun outil de sertissage ou de débouchage n’est nécessaire
  • Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) PTFE vierge
Couleur Transparente
Diamètre (métrique) externe 11 mm
Matériau Polyéthylène
À utiliser avec (application) HPLC
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 0,2 mm
Type Anneau à clipser