Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec anneau à clipser en PE de 11 mm, bouchon souple, trou central
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Beige, Rouge-orange, Bleu
Bleu, Blanc
Bleu, Blanc, Transparent
Rouge, Blanc, Bleu
Rouge, blanc, Transparent
Rouge-orange, Transparent, Transparent
Transparent
Transparent, Bleu, Blue
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
Caoutchouc rouge/PTFE ;
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Description
- La nouvelle conception des languettes de verrouillage facilite l’application et le retrait des bouchons
- L’ouverture large facilite la pénétration de l’aiguille sur l’ensemble de l’ouverture du flacon
- Surface externe texturée pour faciliter la préhension et améliorer la détection par les échantillonneurs automatiques avec capteurs de flacons optiques
- Entièrement compatibles avec tous les flacons à clipser
- Aucun outil de sertissage ou de débouchage n’est nécessaire
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
Spécification
| Description | Souple |
| Matériau (doublure) | Silicone / PTFE |
| Couleur | Bleu, Blanc |
| Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
| Matériau | Polyéthylène |
| Pré-fendu | Oui |
| À utiliser avec (application) | HPLC |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Type | Anneau à clipser |