Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec anneau à clipser 11 mm en PE, rouge, à trou central
Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
193.00€ - 569.92€
Spécification
Description | Dur |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
Matériau | En PE |
À utiliser avec (application) | HPLC |
Quantité | 100 |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11797587
|
Fisherbrand™
11 15 1326 |
Bleu, blanc, Rouge | Silicone / PTFE | 1 mm |
569.92€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11844910
|
Fisherbrand™
11 15 1323 |
Transparent, Rouge, Red | Caoutchouc naturel / TEF | 1 mm |
193.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11864910
|
Fisherbrand™
11 15 1325 |
Rouge, Blanc | Silicone / PTFE | 1,3 mm |
263.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11854910
|
Fisherbrand™
11 15 1324 |
Rouge, blanc | Silicone / PTFE | 1 mm |
348.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La nouvelle conception des languettes de verrouillage facilite l’application et le retrait des bouchons
- L’ouverture large facilite la pénétration de l’aiguille sur l’ensemble de l’ouverture du flacon
- Surface externe texturée pour faciliter la préhension et améliorer la détection par les échantillonneurs automatiques avec capteurs de flacons optiques
- Entièrement compatibles avec tous les flacons à clipser
- Aucun outil de sertissage ou de débouchage n’est nécessaire
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
Dur | |
En PE | |
100 |
11 mm | |
HPLC | |
Anneau à clipser |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec anneau à clipser 11 mm en PE, rouge, à trou central