Learn More
Fisherbrand™ Joint torique à clipser en PE de 11 mm en PE, vert, trou central, septum assemblé
Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
Marque: Fisherbrand™ 11 15 2018
Description
- La nouvelle conception des languettes de verrouillage facilite l’application et le retrait des bouchons
- L’ouverture large facilite la pénétration de l’aiguille sur l’ensemble de l’ouverture du flacon
- Surface externe texturée pour faciliter la préhension et améliorer la détection par les échantillonneurs automatiques avec capteurs de flacons optiques
- Entièrement compatibles avec tous les flacons à clipser
- Aucun outil de sertissage ou de débouchage n’est nécessaire
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
Dur | |
Rouge, Blanc, Vert | |
En PE | |
100 | |
Anneau à clipser |
Silicone / PTFE | |
11 mm | |
HPLC | |
1 mm |