Learn More
Fisherbrand™ Joint torique à clipser en PE de 11 mm en PE, vert, trou central, septum assemblé
Code produit. 11814920 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu, Blanc, Vert
Rouge, Blanc, Vert
Transparent, Vert, Green
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11814920
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
  • La nouvelle conception des languettes de verrouillage facilite l’application et le retrait des bouchons
  • L’ouverture large facilite la pénétration de l’aiguille sur l’ensemble de l’ouverture du flacon
  • Surface externe texturée pour faciliter la préhension et améliorer la détection par les échantillonneurs automatiques avec capteurs de flacons optiques
  • Entièrement compatibles avec tous les flacons à clipser
  • Aucun outil de sertissage ou de débouchage n’est nécessaire
  • Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Dur
Matériau (doublure) Silicone / PTFE
Couleur Bleu, Blanc, Vert
Diamètre (métrique) externe 11 mm
Matériau Polyéthylène
Pré-fendu Oui
À utiliser avec (application) HPLC
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1 mm
Type Anneau à clipser