Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique Snap-It & à sertir ambrés non assemblés de 11 mm
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques de flacons à sertir ambrés 11 mm (non assemblés) Thermo Scientific™. Chaque kit contient 100 flacons en verre ambré et 100 bouchons à sertir avec septa pré-assemblés. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble. Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Contient 100 flacons (2 ml) et des capsules en aluminium assemblées et emballées séparément avec des septa en PTFE / caoutchouc rouge
- Plateau de stockage de paillasse à deux compartiments
- Tous les articles restent à portée de main et à l’abri de la poussière
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Argent |
| Description | Verre ambré ; joint en aluminium, septum en PTFE / caoutchouc rouge ; 2 ml |
| Diamètre (métrique) interne | 12 mm |
| Couleur | Ambré |
| Matériau | Verre, PTFE, Caoutchouc |
| Pré-fendu | No |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Septum | PTFE / Caoutchouc rouge |
| Comprend | Flacon : C4012-2, bouchon : C4011-1AHP |
| Nb par paquet | 500 |
| Afficher plus |