Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons à sertir de 11 mm, en verre ambré, à bouchon en Al, septum en silicone/PTFE, pré-sertis
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- ND11
- Verre
- Ambré
- Réparés
- 1,5 ml
- Bouchon à sertir
- Orifice central
- aluminium
- Silicone/PTFE
- Épaisseur de 1,3mm
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Vernis transparent |
| Matériau (doublure) | Silicone / PTFE |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 2 mL |
| Nb par paquet | 100 |
| Matériau du bouchon | Aluminium |
| Type de bouchon | Bouchon à sertir |
| Hauteur (métrique) | 32 mm |
| Afficher plus |