Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons à sertir de 11 mm, verre ambré, bouchon en Al, septum en caoutchouc naturel/PTFE
Code produit. 10692143 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 10692143
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Inclut 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés.
  • ND11
  • Verre
  • Ambré
  • Réparés
  • 1,5 ml
  • Bouchon à sertir
  • Orifice central
  • aluminium
  • Caoutchouc naturel / TEF
  • Vernis transparent
  • Shore A 60°
  • Épaisseur de 1,0 mm
  • Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Vernis transparent
Matériau (doublure) Caoutchouc naturel / TEF
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 11,6 mm
Matériau verre
Volume (métrique) 2 ml
Nb par paquet 100
Matériau du bouchon Aluminium
Type de bouchon Bouchon à sertir
Hauteur (métrique) 32 mm
Marking Spot Oui