Learn More
Fisherbrand™ Flacon 11 mm avec col à sertir, en verre ambré
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,4 ml
1,85 ml
2 ml
Couleur:
Ambré
transparent
Type de base:
Fond plat
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | verre |
| Volume (métrique) | 1,85 ml |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Type de goulot | À sertir |
| Type d’emballage | CleanPack, boîte en PP |
| Volume (métrique) résiduel | < 120 μl |
| Volume (métrique) de travail | 1,5 ml |
| Type de base | Fond plat |
| Afficher plus |