Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à clipser pour échantillonneur automatique 11 mm
Les bouchons et septa à clipser à ouverture large de 11 mm sont faciles à appliquer et à retirer, et sont entièrement compatibles avec tous les flacons à clipser.
Marque: Thermo Scientific™ C4011-52Y
Description
Supprimez le besoin d’outils de sertissage ou de débouchage avec les septa et les bouchons à clipser à ouverture large 11 mm Thermo Scientific™. Ils sont faciles à appliquer et à retirer, et sont entièrement compatibles avec tous les flacons à clipser. L’ouverture large facilite la pénétration de l’aiguille sur l’ensemble de l’ouverture du flacon. Chimiquement inertes, ces bouchons en polyéthylène sont adaptés à la plupart des applications de chromatographie et constituent un choix économique pour les applications HPLC, GC et IC de routine, mais avec une faible étanchéité et aucun rescellage. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Application et retrait faciles
- Une meilleure étanchéité contre l’évaporation d’échantillon
Spécification
Bouchon à clipser Snap-It 11 mm, orifice de 6 mm | |
PTFE, Polyéthylène | |
National Snap-It | |
0,25 mm | |
11 mm |
Jaune, Blanc | |
PTFE vierge blanc, 0,01 po | |
100 | |
À clipser | |
Flacons à clipser Snap-It 11 mm National |