Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à clipser pour échantillonneur automatique 11 mm
Beskrivelse
Supprimez le besoin d’outils de sertissage ou de débouchage avec les septa et les bouchons à clipser à ouverture large 11 mm Thermo Scientific™. Ils sont faciles à appliquer et à retirer, et sont entièrement compatibles avec tous les flacons à clipser. L’ouverture large facilite la pénétration de l’aiguille sur l’ensemble de l’ouverture du flacon. Chimiquement inertes, ces bouchons en polyéthylène sont adaptés à la plupart des applications de chromatographie et constituent un choix économique pour les applications HPLC, GC et IC de routine, mais avec une faible étanchéité et aucun rescellage. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Application et retrait faciles
- Une meilleure étanchéité contre l’évaporation d’échantillon
Tekniske data
Tekniske data
| Couleur (joint) | Blanc |
| Description | Bouchon à clipser Snap-It 11 mm, orifice de 6 mm |
| Couleur | Vert |
| Matériau | PTFE, Polyéthylène |
| Septum | PTFE vierge blanc, 0,01 po |
| Gamme de produits | National Snap-It |
| Quantité | 100/Pk. |
| Épaisseur (métrique) | 0,25 mm |
| Type | À clipser |
| Taille du bouchon | 11 mm |
| Vis mere |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.