Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à clipser pour échantillonneur automatique 11 mm
Description
Supprimez le besoin d’outils de sertissage ou de débouchage avec les septa et les bouchons à clipser à ouverture large 11 mm Thermo Scientific™. Ils sont faciles à appliquer et à retirer, et sont entièrement compatibles avec tous les flacons à clipser. L’ouverture large facilite la pénétration de l’aiguille sur l’ensemble de l’ouverture du flacon. Chimiquement inertes, ces bouchons en polyéthylène sont adaptés à la plupart des applications de chromatographie et constituent un choix économique pour les applications HPLC, GC et IC de routine, mais avec une faible étanchéité et aucun rescellage. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Les bouchons éliminent le besoin d’outils de sertissage ou de débouchage
- Application et retrait des bouchons sur les flacons en toute simplicité
- Disponibles dans toute une variété de couleurs et types de septa
Spécification
Spécification
| Description | Bouchon à clipser Snap-It 11 mm, orifice de 6 mm |
| Couleur | Noir, Transparent, Rouge |
| Matériau | PTFE, Caoutchouc, Polyéthylène |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Septum | PTFE transparent / caoutchouc rouge synthétique |
| Gamme de produits | National Snap-It |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 1,0 mm |
| Type | À clipser |
| Taille du bouchon | 11 mm |
| Vedi altri risultati |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.