Learn More
Thermo Scientific™ Inserts pour flacons d’échantillonnage automatique de 11 mm
Fabriqués en verre transparent ou en polypropylène, ces inserts de 11 mm sont disponibles dans une grande variété de configurations avec des volumes utilisables compris entre 250 μl et 450 μl.
Marque: Thermo Scientific™ WS-6
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
Les inserts pour flacon d’échantillonnage automatique National 11 mm de Thermo Scientific™ sont fabriqués en PP ou en verre transparent et sont disponibles dans différents modèles pour une utilisation avec les flacons d’échantillonnage automatique HPLC ou GC. Les volumes utiles sont compris entre 250 μl et 450 μl. Lorsque les niveaux d’ions inorganiques doivent être maintenus au strict minimum, l’utilisation de matières plastiques peut être préférable au verre plus conventionnel. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Les inserts à point tiré sont le choix le plus économique pour les applications non critiques
Spécification
Manchon de support pour flacons en plastique pour 09-CTv uniquement | |
11 mm | |
250 to 450 μL | |
Vial Support Sleeve |
Clear | |
PE | |
100 | |
09-CTV Vial |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.