Learn More
Thermo Scientific™ Kit de flacons d’échantillonnage automatique en verre transparent assemblés de 11 mm, capsule argentée, septum en PTFE / caoutchouc rouge
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination. Chaque kit pratique Thermo Scientific™ National™ de flacons transparents de 11 mm contient 100 flacons en verre transparent pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa. Ils sont conditionnés en plateaux de flacons pratiques avec couvercles transparents.
- La capsule en aluminium est sertie sur le flacon après une purge à l’azote sec
- L’échantillon est ajouté par injection à travers le septum
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Argent |
| Description | Verre transparent ; Capsule argentée, septa en PTFE / caoutchouc rouge |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Verre, PTFE, Caoutchouc |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Septum | PTFE / caoutchouc rouge |
| Nb par paquet | 100 |
| Matériau du bouchon | Aluminium |
| Type de bouchon | Bouchon à sertir |
| Taille du bouchon | 11 mm |
| Afficher plus |