Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 11 mm, argent, trou central
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Argent, Rouge, Rouge-orange, Transparent
Argent, Rouge-orange, Transparent
Blanc
Blanc crème, Rouge
Bleu foncé, Blanc
Bleu transparent, Blanc
Bleu, Blanc
Gris, Rouge
Noir
Rouge, blanc
Rouge-orange
Rouge-orange, Red-Orange
Rouge-orange, transparent, Transparent
Transparent
Vernis transparent
Matériau (doublure):
Aluminium
Caoutchouc naturel / TEF
Caoutchouc naturel / butyle / TEF
Caoutchouc rouge/PTFE ;
PTFE vierge
PTFE/butyle
Silicone / PTFE
Viton 1A
Épaisseur (métrique):
0,06 mm
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | Aluminium |
| Couleur | Vernis transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
| Matériau | Aluminium |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 0,06 mm |
| Type | À sertir |