Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 11 mm, argent, trou central
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
Marque: Fisherbrand™ 11 03 2511
Description
- 11 mm
- Aluminium
- Bouchon
- Transparent
- Orifice central
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Caoutchouc rouge/PTFE ; | |
11 mm | |
Oui | |
100 | |
Bouchon à sertir |
Rouge-orange, Red-Orange | |
Aluminium | |
GC, HPLC | |
1 mm |