Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 11 mm, argent, trou central
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
Marque: Fisherbrand™
314.45 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21972" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Description
- 11mm
- aluminium
- Bouchon
- Transparent
- Orifice central
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
Silicone/PTFE | |
11 mm | |
GC, HPLC | |
1,3 mm |
Bleu transparent, Blanc | |
Aluminium | |
100 | |
Bouchon à sertir |