Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 11 mm, argent, trou central
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
Marque: Fisherbrand™ 11 03 1641
159.25 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 11mm
- aluminium
- Bouchon
- Transparent
- Orifice central
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
PTFE/butyle | |
11 mm | |
GC, HPLC | |
À sertir |
Gris, Rouge | |
Aluminium | |
1,3 mm |