Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Crimp Neck Micro-Vial, Clear Glass
Flacons standard pour GC et HPLC.
64.60€ - 629.00€
Spécification
Description | Micro-vial |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre |
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Type de goulot | À sertir |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11865813
|
Fisherbrand™
11 09 0486 |
1,1 ml |
629.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11505884
|
Fisherbrand™
11 09 0415 |
1,3 ml |
64.60€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Flacon avec col à sertir de 11 mm
Spécification
Micro-vial | |
Verre | |
À sertir | |
Fond conique | |
100 | |
Non |
Transparent | |
GC, HPLC | |
CleanPack, boîte en PP | |
32 mm | |
ND11 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ 11 mm Crimp Neck Micro-Vial, Clear Glass