Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre à col à sertir de 11 mm, à grande ouverture, silanisé
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Marking Spot:
Non
Oui
Graduée:
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Graduée | Non |
| Type de goulot | À sertir |
| Type d’emballage | CleanPack, boîte en PP |
| Volume (métrique) résiduel | < 100 μl |
| Volume (métrique) de travail | 1,5 ml |
| Afficher plus |