Learn More
Viking Optical™ 10X Folding Magnifier
Marque: Viking Optical™ 5609
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pocket doublet type, giving tolerably flat field with minimum chromatic aberration. Lens approximately 19mm diameter. Mounted in metal frame.Spécification
19 mm |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.