Learn More
Biochrom Cellule à flux en quartz 10 mm avec vis et connecteurs
Pour une utilisation avec l’accessoire de système d’aspiration des spectrophotomètres UV-Vis Ultrospec 7000/8000/9000
Marque: Biochrom 80-7100-40
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Montage facile
Spécification
Cellule à flux en quartz 10 mm avec vis et connecteurs pour accessoires de système d’aspiration | |
1 de chaque | |
10 mm | |
80 μL |
Usage exclusivement réservé à la recherche