Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 10 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 10-425
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque: Fisherbrand™
209.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.52200kg
Description
- 10 mm
- PP
- Bouchon à vis, noir
- Bouchons fermés
- Joint combiné
Spécification
Caoutchouc rouge/PTFE ; | |
10 mm | |
GC, HPLC | |
1 mm | |
10-425 |
Rouge-orange, Noir, Black | |
PP | |
100 | |
Bouchon à vis |