Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis en PP de 10 mm, fermé sur le dessus, noir, à filetage 10-425
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Rouge, Blanc, Noir
Rouge-orange, Noir, Black
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / TEF
Caoutchouc rouge/PTFE ;
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
1,3 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- 10 mm
- PP
- Bouchon à vis, noir
- Bouchons fermés
- Joint combiné
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | Silicone / PTFE |
| Couleur | Rouge, Blanc, Noir |
| Diamètre (métrique) externe | 10 mm |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 1,3 mm |
| Type | À vis |
| Taille du bouchon | 10-425 |