Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 10 mm en PP à trou central, noir, à filetage 10-425
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque: Fisherbrand™
498.75 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50400kg
Description
- 10 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Orifice central
- Filetage 10-425
- Joint combiné
- Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie
Spécification
Silicone/PTFE | |
10 mm | |
Oui | |
100 | |
Bouchon à vis |
Rouge, Blanc, Noir | |
Polyéthylène | |
GC, HPLC | |
1,3 mm |