Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 10 mm en PP à trou central, noir, à filetage 10-425
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque:  Fisherbrand™
171.88 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.67000kg
Code produit. 11727577
  • 266.00€ / 1000 pièces
En stock
Description
  • 10 mm
  • PP
  • Bouchon à vis
  • Orifice central
  • Filetage 10-425
  • Joint combiné
  • Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie
Spécification
Spécification
Caoutchouc naturel / TEF
Noir, Rouge-orange, Black
Polypropylène
100
Bouchon à vis
7 mm
10 mm
GC, HPLC
1,3 mm
10-425