Learn More
Fisherbrand™ Bouchon à vis en PP de 10 mm, noir, à filetage 10-425
Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
- Bouchon à vis en PP de 10 mm
- Noir
- Orifice central
- Filetage 10-425
Spécification
Noir | |
en PP | |
Orifice central |
10 mm | |
100 | |
ND10 |