Learn More
Fisherbrand™ Bouchon à vis en PP de 10 mm, noir, à filetage 10-425
Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
Marque:  Fisherbrand™
69.35 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.43200kg
Code produit. 10735535
  • 99.65€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 21-08-2024
Description
  • Bouchon à vis en PP de 10 mm
  • Noir
  • Orifice central
  • Filetage 10-425
Spécification
Spécification
Noir
PP
Bouchons fermés
10 mm
100
ND10