Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en plastique 10 mm pour échantillonnage automatique
Faites votre choix parmi ces flacons en polypropylène chimiquement inertes 10 mm qui sont adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
Marque: Thermo Scientific™ C4010-11
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 2.04120kg
Description
Faites votre choix parmi cette sélection de flacons en polypropylène chimiquement inertes qui sont adaptés à la plupart des applications de chromatographie. Les flacons à vis en plastique de 10 mm constituent une alternative économique au verre pour certaines applications. Ils sont fabriqués en polypropylène de haute qualité, testé par GC et sont dotés d’une finition filetée 10-425. Lorsque les niveaux d’ions inorganiques doivent être maintenus à un minimum absolu, l’utilisation de plastiques peut être préférable aux flacons en verre conventionnels. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Les embouts formés avec précision sont conçus pour faciliter la récupération des échantillons pour les applications à volume limité.
Spécification
MicroVial en polypropylène vierge de 600 µl, embout conique | |
12 mm | |
Polypropylène | |
Insert intégré | |
600 μl | |
600 μl | |
32 mm | |
Flacon à vis 10-425 | |
Non |
10 mm | |
12 mm | |
600 μl | |
< 6 μl | |
Conique | |
À vis | |
100 | |
10-425 | |
400 μl |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.