Learn More
Thermo Scientific™ Kit de flacons à vis en verre ambré de 10 mm pour échantillonneur automatique, non assemblés, avec identification, bouchon bleu clair et septum en PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge, 2 ml
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Chaque kit contient 100 flacons ambrés et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés.
Marque: Thermo Scientific™ C4010-88AW
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination grâce aux kits pratiques de flacons ambrés Thermo Scientific™ National™ 10 mm (non assemblés). Chaque kit contient 100 flacons en verre ambré et 100 bouchons à vis avec septa pré-assemblés. Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble. Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs.
- Plateau de stockage de paillasse à deux compartiments
- Les flacons I-D™ sont dotés d’une étiquette inscriptible graduée
- Tous les articles restent à portée de main et à l’abri de la poussière
- Les bouchons à septa ne sont pas fixés aux flacons (conditionnés dans des polysacs séparés)
Comprend :
100 flacons et 100 bouchons avec septa pré-assemblés
Spécification
Bleu clair | |
12 mm | |
Verre, PTFE, Silicone | |
2 ml | |
Flacon : C4010-2W, bouchon : C4010-60A | |
2 ml | |
Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 8,5 mm) | |
Kit pratique pour flacons à bouchon vissé non assemblé | |
Oui |
Verre ambré ; Étiquette d’identification ; Bouchon bleu clair, septum en PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge ; 2 ml | |
Ambré | |
Non | |
PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge | |
100 | |
Polypropylène | |
32 mm | |
10-425 mm | |
10-425 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.