Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en verre transparent à ouverture large 10 mm
Description
Faites votre choix parmi ces flacons à vis en verre transparent à ouverture large 10 mm Thermo Scientific™ qui sont fabriqués en verre transparent, (Type 1, Classe A) avec finition filetée 10-425.
- Obtenez une extraction optimale des échantillons sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts, grâce aux flacons de micro-échantillonnage à récupération élevée
- Identifiez les échantillons et les volumes à l’aide de l’étiquette inscriptible graduée fournie sur certains flacons
- Optimisez la récupération des principaux composés polaires, labiles ou interactifs OH en utilisant un verre silanisé (désactivé) (en option)
Choisissez l’insert correspondant le mieux à vos besoins d’échantillonnage
- Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
- Les inserts à point de précision minimisent la perte d’échantillon résiduelle
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
Jasco™
PerkinElmer™
Shimadzu™
Varian™
Waters™
*Reportez-vous au catalogue des colonnes et consommables Thermo Scientific pour plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de l’ouverture | 10 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 12 mm |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 1,5 ml |
| Type d’insert | Réservoir de 150 μl |
| Modèle | Micro-flacon conique Micro-V transparent avec réservoir de 150 μl |
| Volume (métrique) résiduel | < 4 μl |
| Type de base | Base conique |
| Afficher plus |