Learn More
Thermo Scientific™ Septa pour flacons d’échantillonnage automatique 10mm
Code produit. 12483648
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu, Blanc
Rouge, Blanc
Septum:
Bleu
PTFE vierge
Rouge
Rouge, non fendu
Épaisseur (métrique):
0,25 mm
1,3 mm
1,5 mm
Dureté:
45 °shore
50 °shore
53 °shore
55 °shore
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Code produit. 12483648
Marque: Thermo Scientific™ C401055
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les septa 10 mm Thermo Scientific™ National Target sont destinés à être utilisés avec les bouchons filetés 10-425.
Les septa 10 mm Thermo Scientific™ National Target sont destinés à être utilisés avec les bouchons filetés 10-425.
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Septum pour bouchons à vis 10-425
Couleur Bleu, Blanc
Matériau PTFE, Silicone
Pré-fendu Oui
Septum Bleu
Dureté 55 °shore
Quantité 100
Épaisseur (métrique) 1,5 mm
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Type Septa
Taille du bouchon 10-425
À utiliser avec (équipement) Bouchon à vis 10-425