Learn More
Thermo Scientific™ Septa pour flacons d’échantillonnage automatique 10mm
Description
Les septa 10 mm Thermo Scientific™ National Target sont destinés à être utilisés avec les bouchons filetés 10-425.
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
Spécification
| Description | Septum pour bouchons à vis 10-425 |
| Couleur | Rouge, Blanc |
| Matériau | PTFE, Silicone |
| Septum | Rouge |
| Dureté | 50 °shore |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 1,3 mm |
| Certifications/Conformité | Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
| Type | Septa |
| Taille du bouchon | 10-425 |
| Afficher plus |