Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 10mm
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les bouchons à vis et septa à ouverture large 10 mm Thermo Scientific™ National™ sont dotés d’une finition filetée 10-425 et sont compatibles avec un large éventail d’échantillonneurs automatiques. Ils sont disponibles dans différents styles afin de répondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC.
- Les bouchons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie
- Les bouchons Target 10-425 sont dotés de bords à bride qui les rend adaptés aux plateaux d’échantillonneurs automatiques japonais
Spécification
Spécification
| Couleur (joint) | Sans joint |
| Description | Blancs ; pour flacons Target 10-425 |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polypropylène |
| Pré-fendu | No |
| Septum | Aucun |
| Gamme de produits | National |
| Quantité | 100 |
| Type | Vis avec opercule |
| Taille du bouchon | 10 mm |
| Afficher plus |