Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis pour flacons d’échantillonnage automatique 10mm
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les bouchons à vis et septa à ouverture large 10 mm Thermo Scientific™ National™ sont dotés d’une finition filetée 10-425 et sont compatibles avec un large éventail d’échantillonneurs automatiques. Ils sont disponibles dans différents styles afin de répondre aux besoins de vos applications HPLC, GC ou IC.
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
- Le bouchon de stockage présente un dessus plein et un liner rond en PTFE pré-inséré
Spécification
Spécification
| Couleur (joint) | Rouge, blanc, rouge |
| Description | Bleu clair ; Septa : PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge |
| Couleur | Bleu clair |
| Matériau | PTFE, Silicone, Polypropylène |
| Pré-fendu | No |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Septum | PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge |
| Gamme de produits | National |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 1,0 mm |
| Afficher plus |