Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique ambrés assemblés de 10mm
Gagnez du temps et réduisez les risques de contamination grâce à ce kit pratique. Il comprend 100 flacons ambrés pré-assemblés avec 100 bouchons à vis et septa.
Marque: Thermo Scientific™ C4010-017AW
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination. Chaque kit pratique (assemblé) de flacons ambrés 10 mm Thermo Scientific™ National contient 100 flacons en verre ambré assemblés avec 100 bouchons à vis et septa. Les kits sont emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent ou dans des polysacs économiques.
- Les kits assemblés contiennent 100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
- Emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent ou dans des polysacs
- Les plateaux de flacons sont empilables pour un stockage facile
- Les plateaux contiennent les flacons à la verticale ce qui facilite le remplissage et permet de conserver les flacons en ordre
Spécification
Bleu clair | |
12 mm | |
Verre, PTFE, Silicone | |
2 ml | |
Flacon : C4010-2W, bouchon : C4010-60A | |
2 ml | |
Bouchon à vis (avec opercule, orifice de 8,5 mm) | |
Kit pratique pour flacons à vis assemblés en polysac | |
Oui |
I-D en verre ambré ; Bouchon bleu clair ; Septum en PTFE / silicone | |
Ambré | |
No | |
PTFE / silicone | |
100 | |
Polypropylène | |
32 mm | |
10-425 mm | |
10-425 mm |