Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons d’échantillonnage automatique ambrés assemblés de 10mm
Description
Gagnez du temps lors de la préparation des échantillons et réduisez les risques de contamination. Chaque kit pratique (assemblé) Thermo Scientific™ National de flacons ambrés de 10 mm contient 100 flacons en verre ambré assemblés avec 100 bouchons à vis et septa. Les kits sont emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent ou dans des polysacs économiques.
- Les kits assemblés contiennent 100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
- Emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent ou dans des polysacs
- Les plateaux de flacons sont empilables pour un stockage facile
- Les plateaux contiennent les flacons à la verticale ce qui facilite le remplissage et permet de conserver les flacons en ordre
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Description | Verre ambré ; Bouchon blanc ; Septum Shimadzu en PTFE / silicone |
| Diamètre (métrique) interne | 12 mm |
| Couleur | Ambré |
| Matériau | Verre, PTFE, Silicone |
| Pré-fendu | No |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Septum | PTFE / silicone, Shimadzu |
| Comprend | Flacon : C4010-2, bouchon : C4010-35W |
| Nb par paquet | 100 |
| Afficher plus |