Learn More
Thermo Scientific™ Tube Nalgene Oak Ridge de 10 ml ou adaptateur pour tube rond de 12 ml
Permettez l’utilisation des tubes ronds Oak Ridge de 10 ml ou de 12 ml dans les rotors à tubes coniques Thermo Scientific™ Fiberlite™.
Marque:  Thermo Scientific™ 010-1311
Code produit. 12812309
  • 259.29€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Placez les tubes Nalgene Oak Ridge de 10 ml ou 12 ml dans les rotors Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14x50cy ou Fiberlite F15-8x50cy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Adaptateur pour tubes Oak
10, 12 ml
Tube Nalgene Oak Ridge de 10 ml ou adaptateur pour tube rond de 12 ml
Tube Nalgene Oak Ridge de 10 ml, tube rond de 12 ml
Rotors Fiberlite F13-14x50cy, Fiberlite F15-8x50cy