Learn More
Fisher Chemical Potassium HYDROXIDE 86 % FOR ANALYse 10kg
Marque:  Fisher Chemical P/5640/68
Potassium HYDROXIDE 86 % FOR ANALYse 10kg
Code produit. 10070310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00€
    260.35€ / 10kg
    Économisez 4.65€
    1% de réduction
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Potassium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.