Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachet de bouchons pour autoclave 1073B en Tyvek™ / PEHD
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Sachets de bouchons pour autoclave pour stérilisation à la vapeur. Les matériaux de film en Tyvek DuPont et PEHD de qualité médicale offrent une résistance de joint supérieure pour les bouchons, les joints et les pièces d’équipement lourd.
Marque: Keystone Cleanroom Products SBMGTVKHS1632
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçus pour la stérilisation à la vapeur d’équipements et de composants de production pharmaceutique (bouchons)
- Le côté en 1073B Tyvek™ permet une pénétration de la vapeur pendant la stérilisation
- Côté film en PEHD semi-transparent
- Résistance aux chocs
- Joints d’usine doubles résistants
- Barrière microbienne exceptionnelle
- Résiste aux déchirures et aux perforations des pièces de machine tranchantes et lourdes
- Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 6
- Certificats de conformité envoyés avec tous les envois
Spécification
Autoclavable | |
14,2 L | |
Scellage à chaud | |
Oui | |
Équipement pharmaceutique | |
Non stérile | |
<250°F | |
32 x 16 in | |
81,3 cm | |
40,6 cm |
480 oz. | |
COC | |
Blanc | |
Stérilisation à la vapeur | |
Tyvek | |
Vapeur | |
<125°C | |
32 in | |
16 in |