Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachet de bouchons pour autoclave 1073B en Tyvek™ / PEHD
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Sachets de bouchons pour autoclave pour stérilisation à la vapeur. Les matériaux de film en Tyvek DuPont et PEHD de qualité médicale offrent une résistance de joint supérieure pour les bouchons, les joints et les pièces d’équipement lourd.
Marque:  Keystone Cleanroom Products SBMGTVKHS2440
Code produit. 17718507
  • 3920.00€ / 250 pièces
Expédition estimée: 11-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conçus pour la stérilisation à la vapeur d’équipements et de composants de production pharmaceutique (bouchons)
  • Le côté en 1073B Tyvek™ permet une pénétration de la vapeur pendant la stérilisation
  • Côté film en PEHD semi-transparent
  • Résistance aux chocs
  • Joints d’usine doubles résistants
  • Barrière microbienne exceptionnelle
  • Résiste aux déchirures et aux perforations des pièces de machine tranchantes et lourdes
  • Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 6
  • Certificats de conformité envoyés avec tous les envois
Spécification
Spécification
Autoclavable
27,2 L
Scellage à chaud
Oui
Équipement pharmaceutique
Non stérile
<250°F
40 x 24 in
101,6 cm
61 cm
920 oz.
COC
Blanc
Stérilisation à la vapeur
Tyvek
Vapeur
<125°C
40 in
24 in