Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™/HDPE Autoclave Stopper Bag
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Autoclave Stopper Bags for Steam Sterilization. Medical Grade DuPont Tyvek and HDPE film materials yields superior seal strength for stoppers, seals and heavy equipment parts.
Marque:  Keystone Cleanroom Products SBMGTVKHS0610
Code produit. 17718487
  • 1175.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 20-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conçus pour la stérilisation à la vapeur d’équipements et de composants de production pharmaceutique (bouchons)
  • Le côté en 1073B Tyvek™ permet une pénétration de la vapeur pendant la stérilisation
  • Côté film en PEHD semi-transparent
  • Résistance aux chocs
  • Joints d’usine doubles résistants
  • Barrière microbienne exceptionnelle
  • Résiste aux déchirures et aux perforations des pièces de machine tranchantes et lourdes
  • Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 6
  • Certificats de conformité envoyés avec tous les envois
Spécification
Spécification
Autoclavable
1,48 L
Scellage à chaud
Oui
Équipement pharmaceutique
Non stérile
<250°F
10 x 6 in
25,4 cm
15,2 cm
50 oz.
COC
Blanc
Stérilisation à la vapeur
Tyvek
Vapeur
<125°C
10 in
6 in