Learn More
Hellma™ Semi-micro cellules en quartz 104 Suprasil
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,4 ml
Description
Cuve semi-micro Hellma
• Volume 1 à 7mL
• Coffret 2 cuves offert
• Cuves standard type 6040
• Cuve verre optique spécial OS ou quartz suprasil QS
• Cuves haute précision
• Descriptif des matériaux: page précédente
• L x P x H ext: 12,5 x 12,5 x 45mm
• Cuve quartz QS
• Volume 1 à 7mL
• Coffret 2 cuves offert
• Cuves standard type 6040
• Cuve verre optique spécial OS ou quartz suprasil QS
• Cuves haute précision
• Descriptif des matériaux: page précédente
• L x P x H ext: 12,5 x 12,5 x 45mm
• Cuve quartz QS
Spécification
Spécification
| Type | Cellule semi-micro |
| Capacité (métrique) | 1,4 ml |
| Matériau | Suprasil quartz |
| Matériau du bouchon | PTFE |
| Largeur (métrique) intérieure | 4 mm |
| Quantité | 1Each |
| Longueur du trajet optique | 50 mm |
| Wavelength Range | De 200 à 2500 nm |
| Hauteur (métrique) | 45mm |
| Largeur (métrique) | 12,5mm |