Learn More
Endecotts™ 100 mm Diameter Stainless Steel Frame and Wire Mesh Test Sieves
Use these test sieves for all types of laboratory sampling and particle size analysis. Endecotts™ Stainless Steel Frame Test Sieves can be supplied with aperture sizes ranging from 125 mm down to 20 microns in full and half height versions.
123.78€ - 329.29€
Spécification
Quantité | 1Each |
---|---|
Type | Test Sieve |
Certifications/Conformité | ISO 3310-1 & 2 requirements, ASTM, BSI |
Matériau | Stainless Steel |
À utiliser avec (application) | Pour tous les types d’échantillonnage et de granulométrie en laboratoire |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12954205
|
Endecotts™
100SIW1.40 |
1.1 mm |
123.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12954215
|
Endecotts™
100SIW.125 |
125 μm |
123.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12974205
|
Endecotts™
100SIW1.00 |
1 mm |
123.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12914205
|
Endecotts™
100SIW2.80 |
2.8 mm |
123.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12934215
|
Endecotts™
100SIW.250 |
250 μm |
123.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12934205
|
Endecotts™
100SIW2.00 |
2 mm |
123.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12914225
|
Endecotts™
100SIW.032 |
32 μm |
329.29€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12924215
|
Endecotts™
100SIW.355 |
355 μm |
123.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12984195
|
Endecotts™
100SIW4.75 |
4.75 mm |
139.41€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12914215
|
Endecotts™
100SIW.425 |
425 μm |
123.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12904215
|
Endecotts™
100SIW.600 |
600 μm |
123.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12944195
|
Endecotts™
100SIW9.50 |
9.5 mm |
139.41€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12984215
|
Endecotts™
100SIW.053 |
53 μm |
149.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Made with only the highest quality materials, available in diameter sizes of 38, 100, 150, 200, 250, 300, 315, 350, 400 or 450 mm as well as in 3, 8, 12 or 18 inches.
- Precision frame (ensures consistent nestability)
- Precise aperture (in accordance with ISO 3310-1, ASTM E11 or other specifications)
- Natural fillet (free flowing of sample)
- Totally sealed (no crevice to lose material)
- Evenly tensioned mesh (ensures accurate analysis)
- Safe edge (big radius makes it comfortable to handle)
- Serial number (ensures full traceability)
Spécification
1Each | |
ISO 3310-1 & 2 requirements, ASTM, BSI | |
Pour tous les types d’échantillonnage et de granulométrie en laboratoire | |
Acier inoxydable |
Test Sieve | |
Stainless Steel | |
100 mm | |
Acier inoxydable |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Endecotts™ 100 mm Diameter Stainless Steel Frame and Wire Mesh Test Sieves