Learn More
Fisherbrand™ Colonne de mesure graduée de 100 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Graduation par incréments de 1 ml
- 31 mm de diamètre, 234 mm de haut
- En verre de classe B
Spécification
Spécification
| Description de l’article | Colonne de mesure |
| Class | B |
| Hauteur (métrique) | 234 mm |
| Tolerance Metric | ±1 ml |
| Type | Éprouvette graduée |
| Matériau | Verre |
| Diamètre (métrique) extérieur | 31 mm |
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Graduations | 1 mL |
| Limite d’erreur | ±1 ml |