Description
- Verre de type 3
- Transparent
- Col serti
Spécification
Capacité (métrique) | 100 ml |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe du col | 20mm |
Matériau | Verre de type 3 |
Finition de col | Serti |
Closure Included | Non |
Bouche | Étroit |
Hauteur (métrique) | 94,5 mm |
Type de produit | Flacon d’injection |
Diamètre (métrique) | 51,6 mm |